Wichtige Dokumente
20860
Cadion
for spectrophotometric det. of Cd, Ni, ≥98.0%
Synonym(e):
1-(4-Nitrophenyl)-3-(4-phenylazophenyl)-triazen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Form
powder
Qualität
for spectrophotometric det. of Cd, Ni
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\N=N\Nc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C18H14N6O2/c25-24(26)18-12-10-17(11-13-18)22-23-21-16-8-6-15(7-9-16)20-19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13H,(H,21,22)/b20-19+
InChIKey
SMMIDVLUFMPWFN-FMQUCBEESA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)