Merck
20742
Spritzenreinigungslösung
size 70 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 70 mL
Hersteller/Markenname
Hamilton 18310
Größe
70 mL
Sonstige Hinweise
Biodegradable cleaning concentrate helps to eliminate hard to remove residues.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)