Merck
201820
Sigma-Aldrich
Säurerot 183
Dye content 30 %
Größe auswählen
25 G
36,12 €
36,12 €
Listenpreis42,00 €Sparen Sie 14%
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
36,12 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11ClN4Na2O8S2 · xCr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
532.84
Farbindexnummer:
18800
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
36,12 €
Listenpreis42,00 €Sparen Sie 14%
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 30%
λmax
494 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
2900 at 322 nm in H2O at 0.03 g/L
7500 at 244 nm in H2O at 0.03 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].Cc1nn(-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3O[Cr](O)Oc4c(cc(Cl)cc4S([O-])(=O)=O)\N=N\c13
InChI
1S/C16H13ClN4O8S2.Cr.2Na.H2O/c1-8-14(19-18-12-5-9(17)6-13(15(12)22)31(27,28)29)16(23)21(20-8)10-3-2-4-11(7-10)30(24,25)26;;;;/h2-7,22-23H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;;1H2/q;;2*+1;/p-5
InChIKey
AAKJXBYQACYFJH-UHFFFAOYSA-I
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)