194832
Dithizon
ACS reagent, ≥85.0%
Synonym(e):
Diphenylthiocarbazon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
≥85.0%
Glührückstand
≤0.3%
mp (Schmelzpunkt)
168 °C (dec.) (lit.)
Kationenspuren
heavy metals: ≤0.002%
Extinktionsverhältnis
A ≥1.55
SMILES String
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
InChIKey
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the cloud point preconcentration step, before the trace level quantification of silver by flame atomic absorption spectrometry.
- Preparation of hexadecyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) capped gold nanoparticles (AuNPs). This reagent was useful for the colorimetric detection of heavy metal ions.
- As a zinc chelating ligand for the extraction of zinc in bovine serum.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?