Wichtige Dokumente
19386
6-Hydroxy-nicotinsäure
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-pyridincarbonsäure, 6-Hydroxypyridin-3-carbonsäure
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
302-308 °C
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
OC(=O)c1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Find more information here: Neonicotinoids
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.