191698
Zyklisches 2-Sulfobenzoesäureanhydrid
technical grade, 90%
Synonym(e):
2,1-Benzoxathiol-3-on-1,1-dioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
powder
bp
184-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
116 °C
Löslichkeit
methanol: 50 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C1OS(C2=CC=CC=C21)(=O)=O
InChI
1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
InChIKey
NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?