18079
Cycloheximid -Lösung
0.1%, suitable for microbiology
Synonym(e):
CHX
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
0.1%
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
bacteria
SMILES String
O=C1[C@@]([C@H](O)CC2CC(NC(C2)=O)=O)([H])C[C@@H](C)C[C@@H]1C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChIKey
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Angaben zum Gen
human ... FKBP1A(2280) , PIN1(5300)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?