Merck
16187
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 17
alkaline cleaner free of chlorine
Größe auswählen
5 L
152,00 €
152,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 L
152,00 €
About This Item
UBA-Nummer:
08050023
UNSPSC-Code:
12352000
NACRES:
NA.22
152,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
pH-Wert
11.5-13.5 (20 °C, 1%)
Dichte
1.35-1.41 g/cm3 (20°C)
Allgemeine Beschreibung
SODOSIL RA 17 ist ein Sterilisations- und Dekontaminationskit, das zur Reinigung von Laborbehältern und -oberflächen für nachgeschaltete wissenschaftliche Vorgänge mit Zellkulturen und zugehörigen Techniken verwendet wird.
Rechtliche Hinweise
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)