Wichtige Dokumente
15990
Natriumpyruvat
purum, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
α-Ketopropionsäure Natriumsalz, 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, Pyruvat Natrium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (NT)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)