Wichtige Dokumente
15727
Ethanol
Laboratory Reagent, absolute, ≥99.5% (vol.)
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Laboratory Reagent
absolute
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (vol.)
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Verunreinigungen
≤0.005% acidity (as CH3COOH)
≤0.5% water
Abdampfrückstand
≤0.005%
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)