Wichtige Dokumente
12279
1,2-Propandiol
analytical standard
Synonym(e):
Propylenglykol
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Selbstzündungstemp.
779 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
12.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.433
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCAktive Filter