12228
Chrom(III)-chlorid Hexahydrat
purum, ≥96%
Synonym(e):
Chromium trichloride hexahydrate, Hexaaquachromium(III) chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥96%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
Dichte
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤300 mg/kg
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?