Merck
11648
Sigma-Aldrich
Natriumtetraborat
anhydrous, ≥98%, granular (dry)
Synonym(e):
Borax
About This Item
Lineare Formel:
Na2B4O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
granular (dry)
Verunreinigungen
≤0.005% heavy metals (as Pb)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChIKey
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)