Wichtige Dokumente
714836
Iodmonochlorid -Lösung
1 M in acetic acid
Synonym(e):
Chloriodid -Lösung, Wijs-Lösung
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Konzentration
1 M in acetic acid
Dichte
1.143 g/mL at 25 °C
SMILES String
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
InChIKey
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.1 °F
Flammpunkt (°C)
40.6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)