The primary component of Span 80 is Oleic acid. A number of other fatty acids are also present. While this material is considered a neat or pure product, a molarity cannot be accurately calculated.
Wichtige Dokumente
09569
Span® 80
suitable for GC
Synonym(e):
Sorbitanmonooleat, Span® 80
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
428.60 g/mol
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
protein quantification: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.48 (lit.)
HLB-Wert
4.6±0.1
Dichte
0.99 g/mL at 20 °C
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
InChIKey
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Me pudieran decir la concentración de SPAN 80 (09569)
1 Antwort-
Hilfreich?