Merck
08986
Millipore
Staphylo Monotec Test-Kit
suitable for microbiology
Synonym(e):
Monostaph Testkit, Staphylococcus Monotec Testkit
About This Item
UNSPSC-Code:
41171621
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Staphylococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
Staphylo Monotec Testkit ist ein neuer Agglutination-Schnelltest für die Differenzierung zwischen Staphylococcus aureus und anderen Staphylokokken. Diese Methode wurde evaluiert für klinische Proben und Lebensmitteluntersuchungen. Mit diesem Kit wird sowohl Coagulase und Protein A, vorhanden bei S. aureus, in einem Schritt detektiert.
Komponenten
1 x Testreagens (Fluka® 88786; Vial mit roter Kappe), 5 ml 1x Kontrollreagens (Fluka 69187; Vial mit weisser Kappe), 5 ml
40 × Analysekarten
(enthält Reagentien für über 100 Tests)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)