Merck
07655
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)-pyridin
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Methyl-2-pyridylsulfid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.19
Beilstein:
108190
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Brechungsindex
n20/D 1.570
Dichte
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CSc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NS/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChIKey
VLQBSKLZRSUMTJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)