Wichtige Dokumente
07552
Dihydrocoumarin
analytical standard
Synonym(e):
3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-on, Benzodihydropyron, Hydrocumarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.555-1.559
n20/D 1.556 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-25 °C (lit.)
Dichte
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
InChIKey
VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)