Merck
07483
Supelco
Serdolit CG-120 II
p.a., Na+-form, strongly acidic, 200-400 mesh
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
SB.52
Qualität
p.a.
Form
beads
Methode(n)
LPLC: suitable
Verlust
~55% loss on drying, 110°C
Matrix
styrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid functional group
Partikelgröße
200-400 mesh
Kapazität
1.9 meq/mL
Trenntechnik
cation exchange
Rechtliche Hinweise
Serdolit is a trademark of Serva Electrophoresis GmbH
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)