Wichtige Dokumente
06755
Isobutylamin
analytical standard
Synonym(e):
1-Amino-2-methyl-propan
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤1.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.396-1.398
n20/D 1.397 (lit.)
bp
64-71 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Dichte
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(C)CN
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
15.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)