Wichtige Dokumente
06725
N-(2-Aminoethyl)-5-isochinolinsulfonamid -hydrochlorid
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
H-9
About This Item
Assay
≥97.0% (HPLC)
Löslichkeit
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
Cl.NCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)