06457
Amberlite™ IRA910 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh, strongly basic
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Amberlite™ IRA910 Chlorid-Form, chloride form, strongly basic
Form
beads
Parameter
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Feuchtigkeit
54-61%
Methode(n)
LPLC: suitable
Verlust
~55% loss on drying
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Aktive Matrixgruppe
dimethylethanolamine functional group
Partikelgröße
530-800 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.0 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?