Merck
05880595
Benzylacetat
primary reference standard
Synonym(e):
Benzyl-acetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOCH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
Beilstein:
1908121
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Dampfdruck
23 mmHg ( 110 °C)
Selbstzündungstemp.
862 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51 °C (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)