Merck
05595
Supelco
4-Phenyl-1-cyclohexen
analytical standard
Synonym(e):
3-Cyclohexen-1-ylbenzol
Größe auswählen
25 MG
102,00 €
102,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
102,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
Beilstein:
1930089
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
102,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.539-1.545
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CC(CC=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-5,7-8,12H,6,9-10H2
InChIKey
XWCWNUSFQVJNDI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Phenyl-1-cyclohexene is an analog of vinylcyclohexene.[1][2][3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Differential ovotoxicity of 4-vinylcyclohexene and its analog, 4-phenylcyclohexene.
Hooser SB, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 119(2), 302-305 (1993)
4-Phenylcyclohexene: 2-week inhalation toxicity and neurotoxicity studies in Swiss-Webster mice.
Beekman MJ, et al.
Food And Chemical Toxicology, 34(9), 873-881 (1996)
Dermal sensitization potential and inhalation toxicological evaluation of 4-phenylcyclohexene.
Nitschke DK, et al.
American Industrial Hygiene Association Journal, 52(5), 192-197 (1991)