Merck
03818
Sigma-Aldrich
Ethylenglykol-monodecylether
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2-(Decyloxy)-ethanol, C10E1, Decylglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)9OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.33
Beilstein:
1849710
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
non-ionic
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.441
Dichte
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
CCCCCCCCCCOCCO
Sonstige Hinweise
Non-ionic surfactant which effectively releases histamine from rat peritoneal mast cells[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The effect of surfactants upon rat peritoneal mast cells in vitro.
C Prottey et al.
Food and cosmetics toxicology, 14(5), 425-430 (1976-10-01)