Merck
03689
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Glu(OtBu)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-L-β-glutaminsäure-5-tert.-butylester, Fmoc-L-β-homoasparaginsäure-5-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.47
Beilstein:
7952342
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)13-15(12-21(26)27)25-23(29)30-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t15-/m1/s1
InChIKey
XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)