Merck
03561
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 90-200 mesh, FIA according to DIN 51791
Größe auswählen
250 G
538,00 €
538,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
538,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
538,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Kieselgel, high-purity grade, FIA according to DIN 51791
Qualität
high-purity grade
Form
powder
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
500 m2/g , approx.
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
0.071-0.16 mm
Porengröße
60 Å mean pore size
pH-Wert
5.5-7.5
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
zur Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffgruppen in flüssigen Brennstoffen nach DIN 51791
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)