Merck
03505
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromethan
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
EDB, Ethylenbromid
Größe auswählen
100 ML
34,40 €
500 ML
72,40 €
1 L
109,00 €
34,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
34,40 €
500 ML
72,40 €
1 L
109,00 €
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.86
Beilstein:
605266
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
34,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
~6.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
11.7 mmHg ( 25 °C)
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539
bp
131-132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-11 °C (lit.)
Dichte
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChIKey
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
1,2-Dibromoethane (EDB) is a water-soluble dihaloalkane[1] that was widely used as a soil and grain fumigant. This led to the contamination of soil, surface, and groundwater with residual EDB. As it is a potent carcinogen and mutagen, many studies have been conducted to identify chemical reactions for its degradation in the environment.[2][3][4][5]
Anwendung
1,2-Dibromoethane can be used:
  • To generate vinyl bromide in situ, which can undergo a palladium-catalyzed cross-coupling reaction with aryl boronic acids to form functionalized styrene derivatives.[6]
  • As a brominating agent of tertiary carbanions in sterically hindered molecules.[7]
  • As a building block to synthesize 2-arylsulfonyl hydrazones,[8] (±)-horsfiline[9] and 7-oxo-2, 3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de] [1,4] benzoxazine-6-carboxylic acids.[10]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and antibacterial activities of substituted 7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de][1,4] benzoxazine-6-carboxylic acids
Hayakawa I, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 32(12), 4907-4913 (1984)
Determination of 1, 2-dibromoethane (EDB) in field soils: Implications for volatile organic compounds
Sawhney BL, et al.
Journal of Environmental Quality, 17(1), 149-152 (1988)
Persistence of 1, 2-dibromoethane in soils: entrapment in intraparticle micropores
Steinberg SM, et al.
Environmental Science & Technology, 21(12), 1201-1208 (1987)
1,2-Dibromoethane in the synthesis of 2-bromoesters: Bromination vs alkylation.
Ortuno, Rosa M and others
Tetrahedron, 50(32), 9825-9830 (1994)
Reaction products and rates of disappearance of simple bromoalkanes, 1, 2-dibromopropane, and 1, 2-dibromoethane in water
Vogel TM and Reinhard M
Environmental Science & Technology, 20(10), 992-997 (1986)