Wichtige Dokumente
03395
Poly(ethylenglykol)
tested according to Ph. Eur., 1,000
Synonym(e):
Macrogolum 1′000, PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
tested according to Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
waxy solid
Mol-Gew.
950-1050
Löslichkeit
aliphatic hydrocarbons: slightly soluble
organic solvents: soluble
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?