Merck
00925
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(9-Fluorenyl)-ethanol
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (HPLC)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: 99.5:0.5 (HPLC)
SMILES String
C[C@H](O)C1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H14O/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15-16H,1H3/t10-/m0/s1
InChIKey
YSCDFPXLCCWBIS-JTQLQIEISA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)