Merck
00548
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ser(Bzl)-OH
≥98.0%
Synonym(e):
Fmoc-O-benzyl-N-methyl-L-serin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H25NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.48
Beilstein:
8584103
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN([C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H25NO5/c1-27(24(25(28)29)17-31-15-18-9-3-2-4-10-18)26(30)32-16-23-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)23/h2-14,23-24H,15-17H2,1H3,(H,28,29)/t24-/m0/s1
InChIKey
VZPIFUWXIJVTCS-DEOSSOPVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)