Merck
00497
Sigma-Aldrich
cis-3-Hepten-1-ol
≥95.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
Beilstein:
1719803
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
bp
92 °C/60 mmHg (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(CCC)=C(/[H])CCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4-
InChIKey
SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)