Merck
00469
Sigma-Aldrich
α-Jonol
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol
Größe auswählen
5 ML
34,70 €
34,70 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
34,70 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H22O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.31
Beilstein:
2327829
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
34,70 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.491
bp
127 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChIKey
PWDOJWCZWKWKSE-BQYQJAHWSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Grant T McQuate et al.
Insects, 9(2) (2018-05-05)
Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae) is a pest fruit fly species native to Oriental Asia which has invaded and established in Hawaii and Tanzania and has been recovered in detection trapping in California. It is largely non-responsive to the male