Wichtige Dokumente
30-5140
Triton™ X-100
CP
Synonym(e):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenyl-polyethylenglykol, Alkylphenylpolyethylenglykol, Octylphenoxypolyethoxyethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Beschreibung
non-ionic surfactant
Form
liquid
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Verfügbarkeit
available only in Japan
Aggregatnummer
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Übergangstemp.
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
HLB
13.5
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChIKey
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
539.6 °F
Flammpunkt (°C)
282 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)