30-4890
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
JIS special grade, 98.0-102.0%
Synonym(e):
TPTZ, TTZ, Tetrazolium Red
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
98.0-102.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChIKey
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable