Merck
1.08380
Millipore
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Color indicator. Supplement in culture media for the microbiological analysis of food and water samples
Synonym(e):
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid, TTC, TT, TPTZ, TTZ, Tetrazolium Red
Größe auswählen
10 G
72,10 €
100 G
472,00 €
72,10 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
72,10 €
100 G
472,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.80
Beilstein:
3923356
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
72,10 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
Form
solid
pH-Wert
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
243 °C (decomposition)
Löslichkeit
150 g/L
Schüttdichte
230 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChIKey
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC) ist ein Farbstoff, der hauptsächlich zur Auszählung mikrobiologischer Kolonien in festen Kulturmedien als eine Schlüsselkomponente des bei der mikrobiologischen Analyse von Lebensmitteln eingesetzten trockenen rehydrierbaren Filmsystems verwendet wird. Dieser Farbstoff ist in oxidierter Form farblos bzw. aufgrund der Bildung von Formazan nach der Reduktion durch Mikroorganismen rot. Lebende Mikroorganismen reduzieren TTC durch eine enzymatische Wirkung, wodurch rotes Formazan gebildet wird, das in den Zellen innerhalb des Granulats bleibt.
Anwendung
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC) ist ein für die mikrobiologische Lebensmittelanalyse empfohlener Indikator.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, berechnet auf getrockneter Substanz): ≥ 98 %
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Maximale Absorption λmax. (Wasser): 245–248 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,01 g/L; Wasser; berechnet auf getrockneter Substanz): ≥ 770
TLC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (70 °C; ≤ 1 hPa): ≤ 0,5 %
Eignung für Keimfähigkeitstest: entspricht
Eignung für die Mikrobiologie: entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu-Wen Hung et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(5), 6950-6964 (2020-04-05)
Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (or gliptins), a class of antidiabetic drugs, have recently been shown to have protective actions in the central nervous system. Their cellular and molecular mechanisms responsible for these effects are largely unknown. In the present study, two
Ilkin Yucel Sengun et al.
Food science and biotechnology, 29(3), 401-408 (2020-04-08)
In the present study, variety of fruit vinegars were investigated in terms of their physicochemical, microbiological and bioactive properties. Total phenolic and flavonoid contents were in the range of 933-1162 mg GAE/L and 66.64-470.86 mg/L in terms of catechin equivalents, respectively. During