Wichtige Dokumente
28-3400
Natriummolybdat Dihydrat
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Molybdänsäure Natriumsalz Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
InChIKey
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?