Wichtige Dokumente
28-2930
Natriumdithionit
CP
Synonym(e):
Natriumhypodisulfit, ‘Natriumhydrosulfit’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable