28-1400
Silber(I)-Oxid
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
InChIKey
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable