This product is a 5 M Acetaldehyde solution in Tetrahydrofuran (THF) and may be considered a stock solution for some applications. Additional Acetaldehyde solutions are available in ethanol, water, and isopropranol. Please see the link below to review the available options:
https://www.sigmaaldrich.com/substance/acetaldehydesolution440575070
Wichtige Dokumente
719099
Acetaldehyd -Lösung
5 M in THF
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
5 M in THF
Brechungsindex
n20/D 1.389
Dichte
0.868 g/mL at 20 °C
0.843 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-25.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-31.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
購入を検討しています。 719099 Sigma-Aldrich アセトアルデヒド 溶液 50ml 上記の試薬はアセトアルデヒド原液でしょうか?
1 Antwort-
Hilfreich?