Wichtige Dokumente
24-6210
(±)-Propylenoxid
≥99.5%
Synonym(e):
(±)-Methyloxiran, 1,2-Epoxypropan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
1378 °F
Expl.-Gr.
37 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Eignung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?