Wichtige Dokumente
19-2420
Methanol
≥99.5%, SAJ first grade
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Methanol, SAJ first grade, ≥99.5%
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Comparison of aqueous and non-aqueous capillary electrophoresis for the determination of four benzalkonium chloride homologues in compound chemical disinfectants.: This study evaluates different capillary electrophoresis methods using methanol as a non-aqueous solvent, underscoring its effectiveness in achieving higher resolution and sensitivity in the analysis of complex mixtures (Ding X et al., 2024).
- Exploring the cytotoxic potential of biflavones of Araucaria cunninghamii: Precise identification combined by LC-HRMS-metabolomics and database mining, targeted isolation, network pharmacology, in vitro cytotoxicity, and docking studies.: This comprehensive study utilizes methanol in the extraction and LC-HRMS analysis of biflavones, integrating advanced analytical techniques to explore their therapeutic potentials (Jain SK et al., 2024).
- Gas chromatography mass spectrometer determination of dimethylamine impurity in N,N-dimethylformamide solvent by derivatization of N,N-dimethylbenzamide with benzoyl chloride agent.: Demonstrates the utility of methanol in enhancing the detection of volatile organic compounds through derivatization, improving analytical accuracies in industrial chemical analysis (Mondal T et al., 2024).
- Novel Approaches for the Analysis and Isolation of Benzylisoquinoline Alkaloids in Chelidonium majus.: This research uses methanol in novel analytical methodologies to isolate and analyze alkaloids, showcasing its importance in natural product research and pharmacognosy (Ganzera M et al., 2024).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?