Wichtige Dokumente
13-1520
Hydrazin Monohydrat
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Hydraziniumhydroxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
5 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98.0%
Form
liquid
Expl.-Gr.
99.99 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
pH-Wert
10.6-10.7 (10 g/L)
bp
120.1 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51.7 °C (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
InChIKey
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?