Merck
01-3540
Sigma-Aldrich
6-Amino-hexansäure
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
ε-Amino-capronsäure, 6-Aminocapronsäure, EACA
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)5CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
Beilstein:
906872
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
207 °C
207-209 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChIKey
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Biochem./physiol. Wirkung
Lysin analog. Fördert die rasche Dissoziation von Plasmin, wodurch die Aktivierung von Plasminogen und in der Folge die Fibrinolyse inhibiert werden.1,2 Es wurde berichtet, dass 6-Amino-capronsäure die Bindung von Plasminogen an aktivierte Plättchen inhibiert. 3 Ein früher Bericht gibt an, dass sie die Aktivierung der ersten Komponente des Komplementärsystems inhibiert.4 Bindet an Carboxypeptidase B und inaktiviert sie. 5
Lysinanalogon. Fördert die rasche Dissoziation von Plasmin, wodurch die Aktivierung von Plasminogen und nachfolgend die Fibrinolyse gehemmt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Illa Ramakanth et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(9), 2722-2729 (2012-02-09)
A two-component gel resulting from the amphiphilic cationic surfactant cetylpyridinium chloride (CPC) in the presence of a structure-forming bola-amphiphilic additive 6-aminocaproic acid (6-ACA) was realized and investigated. At a critical 6 wt % of 1:1 CPC:6-ACA, the yellow colored gel
Brian Hutton et al.
BMJ (Clinical research ed.), 345, e5798-e5798 (2012-09-13)
To estimate the relative risks of death, myocardial infarction, stroke, and renal failure or dysfunction between antifibrinolytics and no treatment following the suspension of aprotinin from the market in 2008 for safety reasons and its recent reintroduction in Europe and
Andrew B Jackson et al.
Nuclear medicine and biology, 39(3), 377-387 (2012-01-10)
The present study describes the design and development of a new heterodimeric RGD-bombesin (BBN) agonist peptide ligand for dual receptor targeting of the form (64)Cu-NO2A-RGD-Glu-6-Ahx-BBN(7-14)NH(2) in which Cu-64=a positron emitting radiometal; NO2A=1,4,7-triazacyclononane-1,4-diacetic acid; Glu=glutamic acid; 6-Ahx=6-aminohexanoic acid; RGD=the amino acid
Lajos Gera et al.
Peptides, 34(2), 433-446 (2012-02-22)
Peptide agonists and antagonists of both bradykinin (BK) B(1) and B(2) receptors (B(1)R, B(2)R) are known to tolerate to a certain level N-terminal sequence extensions. Using this strategy, we produced and characterized the full set of fluorescent ligands by extending
E M Van Hoeyveld et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 76(4), 543-550 (1985-10-01)
The effect of epsilon-aminocaproic acid (EACA) on the degradation of an aqueous Lolium perenne extract was studied by intracutaneous tests and by RAST inhibition. Extracts for skin testing stored at 4 degrees C for 12 months and at 37 degrees