Fortfahren mit
SFLCKB
Roche
KAPA SYBR™ FAST
suitable for qPCR, 2 ×, for LightCycler®480
Synonym(e):
Lightcycler, qPCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
109,00 €
5 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
470,00 €
10 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
858,00 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
109,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
dNTPs included, hotstart
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4609), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4611), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4610)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
compatibility
for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad Chromo4 (Real-Time Detector), for use with Bio-Rad DNA Engine Opticon, for use with Bio-Rad Opticon 2, for use with Eppendorf® Mastercycler (ep realplex ), for use with Illumina Eco, for use with Roche LightCycler 1.5/2.0, for use with Roche LightCycler 480, for use with Roche LightCycler 96, for use with Roche LightCycler Nano, for use with Rotor-Gene®, for use with Smart Cycler®
detection method
SYBR™ Green
storage temp.
−20°C
General description
KAPA SYBR FAST qPCR-Kits enthalten die erste DNA-Polymerase, die durch gezielte Evolution so modifiziert wurde, dass sie die Hemmung durch den Farbstoff SYBR Green I besser toleriert.
Die verbesserte Robustheit, Prozessivität und Geschwindigkeit der KAPA SYBR FAST qPCR-Kits führen zu einer konstant hohen Amplifikationseffizienz, die eine genauere relative Quantifizierung für die Genexpressionsanalyse ermöglicht. Die KAPA SYBR FAST qPCR-Kits, die für eine optimale Leistung unter strengen Echtzeit-PCR-Reaktionsbedingungen entwickelt wurden, zeigen enorme Verbesserungen des Signal-Rausch-Verhältnisses (Fluoreszenz), des Quantifizierungszyklus (Cq), der Linearität und der Sensitivität.
Application
KAPA SYBR™ FAST für LightCycler®480 wird für folgende Anwendungen verwendet:
  • Genexpression
  • Gen-Knock-Down-Validierung
  • Microarray-Validierung
  • ChIP-Analyse
  • Detektion von Low-Copy-Targets
  • Absolute Quantifizierung von NGS-Bibliotheken
  • Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR)
Features and Benefits
Zur genaueren Quantifizierung von Veränderungen in der Genexpression
  • Hohe Reaktionseffizienz zwischen 95 % und 105 % verbessert die Genauigkeit und Vergleichspräzision
  • Unverzerrte Effizienz über eine große Bandbreite von GC-Inhalten und Amplikon-Längen
Konsequente Detektion von schwierigen und Low-Copy-Targets
  • Verbesserte Prozessivität führt zu früheren Cq-Ergebnissen
  • Höhere Fluoreszenzdetektion bei verschiedenen AT- und GC-reichen Targets
  • Neuartiges Enzym ist gegen die SYBR™ Hemmung resistent
Vollständige Echtzeit-PCR in nur 40 Minuten
  • 55 % kürzere Laufzeiten mit dem Schnellzyklusprotokoll
  • Aufrechterhaltung einer hohen Leistung beim Wechsel von Standard- zu Schnellprotokollen
Einige Anmerkungen:
  • Dieses Kit enthält ein technisch hergestelltes Enzym, das für die qPCR unter Verwendung der SYBR Green I Farbstoffchemie optimiert wurde.
  • Der 2X-Master-Mix enthält einen proprietären Puffer. In Kombination mit dem neuartigen Enzym wird damit die Amplifikationseffizienz sowohl für GC- als auch für AT-reiche Targets verbessert.
  • Eine anfängliche Denaturierung von 20 Sekunden bei 95 °C ist für die Aktivierung des Enzyms ausreichend. Bei der Arbeit mit komplexen Templates wird eine anfängliche Denaturierung von 3 Minuten empfohlen.
  • Für einen 3-Schritt-Zyklus sind 20 Sekunden für das Primer-Annealing und 1 Sekunde für die Extension/Datenerfassung bei 72 °C nötig.
  • Das Reaktionsvolumen darf 25 μL nicht überschreiten.
Preparation Note
Stellen Sie stets sicher, dass die Komponenten vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt sind. KAPA SYBR™ FAST qPCR Master Mix (2X) gefriert möglicherweise auch bei einer Lagerung von -20 °C nicht vollständig.
Der im KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) enthaltene Farbstoff SYBR Green I und die ROX-/Fluorescein-Farbstoffe (je nach Kitkonfiguration) sind lichtempfindlich. Direkte Lichteinwirkung über einen längeren Zeitraum führt zum Verlust der Intensität des Fluoreszenzsignals.
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) bleibt über 30 Gefrier-/Auftauzyklen hinweg stabil. Stellen Sie bei Nichtgebrauch der Reagenzien sicher, dass diese bei -20 °C vor Lichteinwirkung geschützt gelagert werden. Bei lichtgeschützter Lagerung sind die Reagenzien bei 4 °C mindestens eine Woche lang stabil und können bei dieser Temperatur für den baldigen Gebrauch unter der Voraussetzung gelagert werden, dass sie nicht mit Mikroben und/oder Nukleasen kontaminiert werden.
Analysis Note
Alle Kit-Komponenten werden einer strengen funktionellen Qualitätskontrolle unterzogen, sind frei von nachweisbarer kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllen strenge Anforderungen hinsichtlich der DNA-Kontamination.
Other Notes
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
SmartCycler is a registered trademark of Cepheid, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
LightCycler is a registered trademark of Roche
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SFABIKBSFLRABSFBRKB
description
suitable for qPCR, 2 ×, for LightCycler®480
description
suitable for qPCR, 2 ×, ABI PRISM®
description
suitable for qPCR, 2 ×, ROX™ Low
description
suitable for qPCR, 2 ×, Bio-Rad iCycler®
technique(s)
whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
detection method
SYBR™ Green
detection method
SYBR™ Green
detection method
SYBR™ Green
detection method
SYBR™ Green
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 5000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 100 reactions
compatibility
for use with Roche LightCycler 480, for use with Roche LightCycler 1.5/2.0, for use with Bio-Rad DNA Engine Opticon, for use with Smart Cycler®, for use with Roche LightCycler Nano, for use with Bio-Rad Chromo4 (Real-Time Detector), for use with Rotor-Gene®, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Illumina Eco, for use with Roche LightCycler 96, for use with Eppendorf® Mastercycler (ep realplex ), for use with Bio-Rad Opticon 2
compatibility
for use with Applied Biosystems® 5700, for use with StepOnePlus™, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with StepOne™, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7900HT
compatibility
for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with QuantStudio™
compatibility
for use with Bio-Rad iCycler
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA SYBR® FAST
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • KAPA SYBR™ FAST DNA Polymerase
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • SYBR™ Green I dye
  • MgCl2 2.5 mM
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)