Merck
PCRH20-RO
Roche
Wasser, PCR-Qualität
liquid, pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml]), pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml]), pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
Synonym(e):
Wasser, PCR-Qualität
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191602
NACRES:
NA.21
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml])
pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml])
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Wasser in PCR-Qualität ist speziell aufbereitet, bidestilliert, entionisiert und autoklaviert. Der Herstellprozess gewährleistet, dass das Wasser selbst nach den strengen Qualitätskontrollverfahren von Roche keine nachweisbaren Nukleinsäuren enthält. Es wird regelmäßig unter Anwendung von konventionellen Thermocyclern und LightCycler® Geräten PCR-getestet.
Anwendung
Dieses Produkt wurde zur Verwendung in allen PCR- oder RT-PCR-Verfahren speziell getestet und qualifiziert. Es kann zusammen mit allen Endpunkt- oder Echtzeit-PCR-Assays verwendet werden, oder wann immer Laborwasser höchster Qualität benötigt wird. Alle LightCycler® Kits und einige der Amplifikationsprodukte — erhältlich von Roche Applied Science — enthalten dieses Wasser in PCR-Qualität.
Qualität
Funktionstest: Jede Charge Wasser in PCR-Qualität wird mittels PCR getestet (Amplifikation eines 0,5-kb-Targets aus 0,01 ng λDNA). Bei der Analyse des PCR-Produkts mittels Gelelektrophorese muss eine klar definierte Bande auf dem Gel sichtbar sein.
Abwesenheit von Nukleasen: Das Wasser wird mit verschiedenen Nukleinsäuren getestet, die als Nukleasesubstrate dienen könnten. Dieses Produkt ist nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren frei von Endonukleasen, Ribonukleasen und Nicking-Aktivität.
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die Arbeitslösung kann kurzzeitig (d.h. 1 Woche) bei 2 bis 8 °C aufbewahrt werden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
LightCycler is a registered trademark of Roche
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eric K Sackmann et al.
Journal of laboratory automation, 21(1), 166-177 (2015-09-06)
Acoustic liquid handling uses high-frequency acoustic signals that are focused on the surface of a fluid to eject droplets with high accuracy and precision for various life science applications. Here we present a multiwell source plate, the Echo Qualified Reservoir
Y Chaïbou et al.
Medecine et maladies infectieuses, 44(3), 117-122 (2014-03-13)
We had for aim to determine the epidemiology of meningeal and lung invasive infections due to Streptococcus pneumoniae in Burkina Faso. We screened for S. pneumoniae with the usual bacteriology techniques and with real time polymerase chain reaction (rt-PCR) in 7917
Bruce Humphrey et al.
PloS one, 10(7), e0132954-e0132954 (2015-07-15)
More than two decades after its discovery, contaminant microbial DNA in PCR reagents continues to impact the sensitivity and integrity of broad-range PCR diagnostic techniques. This is particularly relevant to their use in the setting of human sepsis, where a
Artikel
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.