Merck
11089153001
Roche
Streptavidin-POD-Konjugat
liquid, pkg of 1 mL
Synonym(e):
Streptavidin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Streptavidin wird kovalent an Meerrettichperoxidase gekoppelt. Das Konjugat wird zum Nachweis von biotinmarkierten Substanzen verwendet.
Anwendung
Streptavidin-POD wird verwendet für:
  • ELISA[1]
  • In-situ-Hybridisierung[2]
  • Western Blot[3]
Es wird auch in der Immunhistochemie verwendet.
Einheitendefinition
Eine Einheit Streptavidin-POD, die einer Einheit Peroxidase entspricht, oxidiert 1 μmol Guajacol-Tetramer bei +25 °C und einem pH von 7,0 in einer Minute.
Umrechnung der Einheiten: 1 U (+25 °C; Guajacol als Substrat; pH 7,0) entspricht 1,24 U (+25 °C; 1,7 mM ABTS als Substrat; pH = 6,0) oder 4,0 U (+25 °C; 8,7 mM ABTS als Substrat; pH = 5,0).
Physikalische Form
Flüssig, stabilisiert
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 5–500 mU/ml (d. h., Stammlösung kann verdünnt werden). Arbeitskonzentration des Konjugats ist abhängig von Anwendung und Substrat. Die folgenden Konzentrationen sind als Richtlinie zu verstehen:
  • ELISA: 50 bis 200 mU/ml
  • Immunhistozytochemie: 250 bis 1000 mU/ml
  • Western Blot: 200 bis 500 mU/ml
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patrick Neckermann et al.
Frontiers in immunology, 12, 761214-761214 (2021-11-16)
Persistent human papillomavirus (HPV) infections are causative for cervical neoplasia and carcinomas. Despite the availability of prophylactic vaccines, morbidity and mortality induced by HPV are still too high. Thus, an efficient therapy, such as a therapeutic vaccine, is urgently required.
Husheem Michael et al.
Frontiers in immunology, 11, 196-196 (2020-03-03)
Human rotavirus (HRV) is a leading cause of morbidity and mortality in children, especially in developing countries. Malnutrition is prevalent in these countries, which may contribute to the decreased oral vaccine efficacy, posing a concern for global health. Neonatal gnotobiotic
Angelika Hammerer-Lercher et al.
Clinical chemistry, 54(5), 858-865 (2008-03-15)
The specific forms of pro-B-type natriuretic peptide (proBNP) that occur in human blood are not yet clear. We demonstrated the presence of several proBNP forms in human plasma with a new affinity chromatography method that can be used in combination
BAP1 and PTEN mutations shape the immunological landscape of clear cell renal cell carcinoma and reveal the intertumoral heterogeneity of T cell suppression: a proof-of-concept study.
Friedhoff, et al.
Cancer Immunology, Immunotherapy, 72, 1603-1618 (2023)
Fernanda V Castro et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 61(7), 1005-1018 (2011-12-01)
Effective vaccination against tumour-associated antigens (TAA) such as the 5T4 oncofoetal glycoprotein may be limited by the nature of the T cell repertoire and the influence of immunomodulatory factors in particular T regulatory cells (Treg). Here, we identified mouse 5T4-specific