10904988001
Roche
m7G(5′)ppp(5′)G
P1-5′-(7-Methyl)-guanosine-P3-5′-guanosine triphosphate
Synonym(e):
methyl-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate, p1-5′-7-, p1-5′-(7-methyl)-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate | methyl-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate, p1-5′-7-
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized
Mol-Gew.
815.3
Verpackung
pkg of 5 U
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Qualität
Spezifikationen
Einheitendefinition
The data for converting A250 units into mg is: 5 A250 units = 0.2347 μM = 0.1914 mg.
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.