Merck
RIE156322760
Rieke Metals, Inc.
3-[(4-Methoxyphenyl)methyl]cyclohexanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-(4-methoxybenzyl)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C14H18O2/c1-16-14-7-5-11(6-8-14)9-12-3-2-4-13(15)10-12/h5-8,12H,2-4,9-10H2,1H3
InChIKey
HRUCIIVYHABPSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6118
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)