Merck
RIE156322444
Rieke Metals, Inc.
Propyl 2-chloroisonicotinate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
propyl 2-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-5-13-9(12)7-3-4-11-8(10)6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChIKey
OZRPPCASEOPQMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5574-02b
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)